Imprimer
Tables de travail
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7504583 75R60302-1800 75R60302-2000
132-0017EA 3020 EUR
132-0017 HUPF75R60302-1800 HUPF75R60302-2000
Tables de travail
Mobilier Tables
Cette table de travail en version ouverte se caractérise par un plateau fermé et une face inférieure recouverte d'une tôle d'acier de 0,8 mm.
  • Rembourrage de panneaux de particules
  • Plateau de table en panneaux sandwich
Table de travail en acier inoxydable de granulométrie 400 et d'épaisseur d’1 mm.