Imprimer
VWR®, Cahiers de laboratoire à spirales pour salle propre
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
818-0279EA 308 EUR
818-0279 818-0278 818-0280
VWR®, Cahiers de laboratoire à spirales pour salle propre
Carnets de notes
Ces Cahiers de laboratoire pour salle propre sont fabriqués en papier de latex synthétique.
  • White
  • 100 pages
  • Polypropylene cover
  • Spiral bound
  • 85 gsm
Suitable for cleanroom use.