Imprimer
VWR®, Microtubes à centrifuger avec bouchon à vis creux
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
525-0652EA 89.6 EUR
525-0652 525-0646 525-0648 525-0644 525-0650 525-0642 525-1231 525-1233 525-1234 525-1235 525-1236 525-1237 525-1238 525-1239 525-1240 525-1241 525-1243 525-1244
VWR®, Microtubes à centrifuger avec bouchon à vis creux
Tubes Microtubes à centrifuger
Ces tubes clairs, en PP de qualité supérieure, sont idéals pour toute application liée au traitement d'un échantillon.
  • Sans RNase-, ni DNase- ni endotoxine
  • Les tubes stériles sont stérilisés par irradiation
Parfaits pour stocker un échantillon au congélateur, ou le manipuler en toute sécurité. Les bouchons à vis sont dotés d'un joint torique en silicone permettant une fermeture étanche; grâce à un insert, les bouchons peuvent être munis d'un code couleur. L'insert s'emboîte dans le bouchon, créant une surface plane. Les tubes sont disponible avec des bouchons standard, ou bouchons attenants au microtube.
Bouchons et tubes sont autoclavable à la vapeur à 121 °C , et congelables jusqu'à -80 °C.
Certifications: Produits en salle propre de classe 100000
Produits conformément aux normes des systèmes de gestion de la qualité ISO 13485:2016 et ISO 9001:2015