Imprimer
Biological indicators, strips
Fournisseur: LIOFILCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
91055 91067 91155 91072 91071 91064
LIOF91055EA 222 EUR
LIOF91055 91067. 91155. 91072. 91071. 91064.
Biological indicators, strips
Indicateurs de stérilisation
Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).