Imprimer
Biological indicators, spore suspensions
Fournisseur: LIOFILCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
82003 82016 82009 82012 82031 82017 82010 82004 82014 82030
82003.EA 1000 EUR
82003. 82016. 82009. 82012. 82031. 82017. 82010. 82004. 82014. 82030.
Biological indicators, spore suspensions
Indicateurs de stérilisation
Biological indicators for validating the sterilisation using steam (autoclaves), VHP (isolators), dry heat and irradiation processes.