Imprimer
Ammonium dihydrogénophosphate, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
5.43837.0100 5.43837.0250
5.43837.0100EA 133 EUR
5.43837.0100 5.43837.0250
Ammonium dihydrogénophosphate, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,80 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥99,0%
Identity Passes test
Ca (Calcium) ≤0,10 ppm
Cu (Copper) ≤0,010 ppm
Fe (Iron) ≤0,10 ppm
K (Potassium) ≤10 ppm
Na (Sodium) ≤10 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254, 280 nm) chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%