Imprimer
Chloramphénicol USP
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
RC-168 RC-167
GENORC-168EA 126 EUR
GENORC-168 GENORC-167
Chloramphénicol USP
Chloramphénicol
Tested against both sensitive and resistant cells.
Formule: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Poids moléculaire: 323.13 g/mol
Point d'ébullition: 645
Point de fusion: 150
Numéro MDL: MFCD00078159
Numéro CAS: 56-75-7
Indice Merck: 13,02087