Imprimer
Méthanol, anhydre ≥99.8% (par GC), Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool méthylique, Alcool à bruler
3004-45EA 179.87 EUR
3004-45 3004-25
Méthanol, anhydre ≥99.8% (par GC), Macron Fine Chemicals™
Méthanol
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 11 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Indice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₃OH) (by GC) ≥99.8 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
Substances Reducing KMnO₄ Passes Test
Acidity Passes Test
Acetone Passes Test
Solubility in H₂O Passes Test
Appearance (clear, colorless liquid)