Imprimer
Sable de mer, AnalaR NORMAPUR® zA, purified_acid, calcinated
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86152.290EA 78 EUR
86152.290 86152.360 86152.460
Sable de mer, AnalaR NORMAPUR® zA, purified_acid, calcinated
Sable de mer
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Numéro CAS: 14808-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Taille des particules (0,1 - 0,3 mm) 80 % min.
Fer soluble dans l'acide 100 ppm max.
Perte au feu (900 °C) 0,1 % max.
Substances solubles dans HCl 0,2 % max.
Cl (chlorure) 50 ppm max.