Milieu pour phase inversée à larges pores butyle (C₄), J.T. Baker® BAKERBOND®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L’emballage prep-scale a été conçu pour être utilisé à faible pression avec une pompe péristaltique.