Imprimer
D(+)-Glucose, poudre blanche, Qualité Biologie Moléculaire
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0219402483 0219402491
ICNA0219402483EA 27 EUR
ICNA0219402483 ICNA0219402491
D(+)-Glucose, poudre blanche, Qualité Biologie Moléculaire
D(+)-Glucose
D-(+)-Glucose is ideal as a culture media component.
Attention: Research use only (RUO).
Formule: C₆H₁₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=10, Water, NH4OH) +52,5 ± 5°
Moisture Report Result