Imprimer
Boîtes de rangement, divisibles
Fournisseur: MULTIROIR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LB300E LB300D
MULCLB300EEA 531 EUR
MULCLB300E MULCLB300D
Boîtes de rangement, divisibles
Boîtes Boîtes de rangement
La boîte de rangement divisible multiroir en plastique vous permet de stocker ou d'organiser des produits sur des étagères ou sur d'autres supports.
  • Bleu : matériau en polypropylène
  • Transparent : Matériau SAN
  • Options : séparateurs, étiquettes et dispositifs anti-chute
  • Base ondulée
  • Manipulation facile
  • Poignées solides
  • Étiquettes très visibles en option
Les boîtes divisibles sont disponibles en deux largeurs, 91 et 183 mm. Les boîtes de 300 mm de large peuvent accueillir jusqu'à quatre intercalaires et les boîtes de 400 mm de large peuvent accueillir jusqu'à six intercalaires.