Imprimer
Bacs avec couvercle fixé
Fournisseur: MULTIROIR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BA12145 BA12146 BA12147 BA12148
216-2248EA 46.9 EUR
216-2248 216-2249 216-2251 216-2252
Bacs avec couvercle fixé
Boîtes Boîtes de transport
Ces bacs, munis de couvercles robustes, sont conçus pour s'empiler lorsqu'ils sont pleins et s'emboîter lorsqu'ils sont vides. Les renfoncements du couvercle à charnière assurent une grande stabilité.
  • Fabriqué en polypropylène résistant, rigide, robuste et pratique
  • Les bacs s'emboîtent pour une utilisation optimale de l'espace avec les couvercles ouverts
  • Bleu
  • Lorsqu'ils sont vides, ils permettent d'économiser jusqu'à 75 % d'espace de stockage précieux
  • Intérieurs faciles à nettoyer
Les bacs à couvercle fixé peuvent être sécurisés par des joints en plastique et transportés avec des chariots.