Imprimer
Cuillère avec spatule acier inoxydable
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5386-0022 5386-0025
BURK5386-0022EA 5.8 EUR
BURK5386-0022 BURK5386-0025
Cuillère avec spatule acier inoxydable
Spatules
La cuillère avec spatule est disponible pour de multiples applications. Elle est équipée d’un côté d’une cuillère et, de l'autre, d’une spatule. Elle permet donc d'échantillonner et de traiter différents fluides, comme par ex. des poudres, granulés, pâtes ou des liquides. Côté cuillère, contenance est : 4 ml.
  • Inox V2A (1.4301)
  • Poli haute brillance
  • Double fonction
Fabriquée en inox en une seule pièce, la cuillère avec spatule est exempte de tous bords, rainures ou fissures. Des résidus et des détergents ne peuvent donc pas se déposer, évitant ainsi desEn savoir plus