Tests colorimétriques rapides, Manganèse, VISOCOLOR®
Marques : MACHEREY-NAGELTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les kits de test VISOCOLOR® sont divisés en VISOCOLOR® alpha, ECO et HE. Chaque gamme de produits offre sa force spécifique pour fournir un test sur mesure pour chaque utilisateur et application.
- Portable
- Écologique
- Manipulation aisée
- Plages de mesures correspondant aux applications
Les eaux naturelles contiennent du manganèse sous forme bivalente et soluble, ainsi que sous forme colloïdale trivalente et tétravalente. Les valences sont interchangées par des réactions d'oxydoréduction se produisant dans l'eau. La procédure d'essai détermine tous les états d'oxydation du manganèse.
Substances dangereuses: Oui
Informations de livraison:
Learn more