Imprimer
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 98% (par HPLC)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H55952.MD H55952.03 H55952.06
H55952.MDEA 290 EUR
H55952.MD H55952.03 H55952.06
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 98% (par HPLC)
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate, is used as a reagent for the two-phase titration of nonionic surfactants in the presence of anionic surfactants.
Attention: Hygroscopic. Incompatible withstrong oxidizing agents.
Formule: C₂₄H₂₀BF₄NaO₂
Numéro MDL: MFCD00149598
Numéro CAS: 207683-22-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) Min. 97.5%