Imprimer
Colonnes de chromatographie, Flex-Column®, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SP420400-0710 SP420400-2510 SP420401-1020 SP420401-1030 SP420401-2510 SP420400-1520 SP420400-2520 SP420400-1530 SP420401-0715 SP420400-2575 SP420401-1005 SP420401-1011 SP420400-2530 SP420400-0720 SP420401-1530 SP420400-1020 SP420400-1510 SP420400-1030 SP420400-1015 SP420401-0720 SP420401-0730 SP420401-2520 SP420401-2530 SP420401-2515
SCERSP420400-0710EA 0 EUR
SCERSP420400-0710 SCERSP420400-2510 SCERSP420401-1020 SCERSP420401-1030 SCERSP420401-2510 SCERSP420400-1520 SCERSP420400-2520 SCERSP420400-1530 SCERSP420401-0715 SCERSP420400-2575 SCERSP420401-1005 SCERSP420401-1011 SCERSP420400-2530 SCERSP420400-0720 SCERSP420401-1530 SCERSP420400-1020 SCERSP420400-1510 SCERSP420400-1030 SCERSP420400-1015 SCERSP420401-0720 SCERSP420401-0730 SCERSP420401-2520 SCERSP420401-2530 SCERSP420401-2515
Colonnes de chromatographie, Flex-Column®, KIMBLE®
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes économiques sont constituées de réservoirs et de sorties de colonne en polypropylène reliés en permanence à un cylindre en verre borosilicaté, à des capuchons d'extrémité en PP moulé et à des supports de lit en HDPE. Ils sont également dotés de raccords d'entrée et de sortie Luer lock pour de meilleures connexions.
  • Connexion facile à tout système de chromatographie à basse pression
  • Idéal pour la filtration sur gel, l'échange d'ions, l'affinité et l'adsorption.
Les entonnoirs de réservoirs en PP sont utilisés pour le remplissage initial des colonnes ou comme petits réservoirs de tampon. Les réservoirs en verre sont idéaux pour le remplissage des colonnes avec des boues de gel ou pour servir de réservoir de tampon dans la chromatographie par gravité. Les réservoirs en verre comprennent un bouchon supérieur en PP avec un raccord Luer lock mâle.
Les adaptateurs de débit permettent de régler facilement le volume du lit de la colonne et d'améliorer les performances de la colonne et la résolution des chromatogrammes. Les adaptateurs de débit sont constitués d'une canule d'éluant en PTFE, d'un corps en Delrin®, d'un joint torique en Viton® et d'un support de lit en PE de 20 µm.
Informations de commande: Chaque adaptateur de débit comprend un support de lit de remplacement ; des remplacements supplémentaires sont également disponibles.
Attention: La verrerie sous pression doit toujours être utilisée avec un blindage de sécurité adéquat.