Etain (II) chlorure dihydraté 98% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Stannous chloride dihydrate
Formule:
SnCl₂·2H₂O Poids moléculaire: 225.65 g/mol Point d'ébullition: 623 Déc. (en chauffant) Point de fusion: 37…38 °C Densité: 2.71 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149863 Numéro CAS: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8 III Indice Merck: 13,08861 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 98.0 - 103.0 % |
Solubility in HCl | complying |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.003 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Lead (Pb) | Max. 0.01 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.003 % |