Imprimer
Acide nitrilotriacétique ≥99% pour la complexometrie, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): NTA
34539-25KG 34539-50G
34539-25KGEA 4870 EUR
34539-25KG 34539-50G
Acide nitrilotriacétique ≥99% pour la complexometrie, Fluka™
Acide nitrilotriacétique
Formule: C₆H₉NO₆
Poids moléculaire: 191.14 g/mol
Point d'ébullition: 498
Point de fusion: 245 °C.242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004287
Numéro CAS: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
Indice Merck: 12,06675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %