Molecular sieve deperoxidation, billes 10-20 mesh pour dépéroxydation et séchage des solvants, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Résultats des tests de spécification
Appearance | complying |
Loss on ignition (900°C) | Max. 3 % |
Grain size 0.85-2.0 mm | Min. 95 % |
Capacity | ≥20 % absorption capacity (water) |