Molecular sieve dehydrate, billes 10-20 mesh pour sécher les solvants, avec indicateur, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Résultats des tests de spécification
Particle Size | 10-20 mesh |
Appearance (color) | complying |
Loss on ignition (900°C) | Max. 3 % |
Grain size 1-3 mm | Min. 95 % |