Imprimer
Mercure (II) sulfate ≥99.0% (titration par précipitation), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Mercury sulphate, Mercuric sulphate
83384-250G 83384-50G 83384-100G 83384-3KG
83384-250GEA 485 EUR
83384-250G 83384-50G 83384-100G 83384-3KG
Mercure (II) sulfate ≥99.0% (titration par précipitation), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Mercure (II) sulfate
Formule: HgSO₄
Poids moléculaire: 296.65 g/mol
Point de fusion: 850 Déc.
Densité: 7.56 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011047
Numéro CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,05914
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Glowing After reducing with HCOOH(as SO₄) Max. 0.02 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 50 ppm
Mercury (Hg⁺) Max. 0.15 %