EDTA sel de magnesium et dipotassique ≥98% pour la complexometrie, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt
Formule:
C₁₀H₁₂K₂MgN₂O₈ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054450 Numéro CAS: 15708-48-2 EINECS: 239-803-8 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98 % |
pH (0.1 M, 20°C) | 8.5 - 9.5 |
Calcium (Ca) | Max. 0.05 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |