Imprimer
Terre de diatomée (Celite®), en poudre convient à la plupart des filtrations, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
D3877-1KG D3877-500G D3877-5KG
D3877-1KGEA 208 EUR
D3877-1KG D3877-500G D3877-5KG
Terre de diatomée (Celite®), en poudre convient à la plupart des filtrations, Fluka™
Terre de diatomée (Celite®)
Formule: SiO₂
Point de fusion: 450 °C
Densité: 2,4 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 293-303-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying