Imprimer
Calcium chlorure dihydraté 99,0, reagent
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Calcium chlorure à 2 molécules d'eau
C3881-500G C3881-12KG C3881-2.5KG
C3881-500GEA 44 EUR
C3881-500G C3881-12KG C3881-2.5KG
Calcium chlorure dihydraté 99,0, reagent
Calcium chlorure dihydraté
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: CaCl₂·2H₂O
Poids moléculaire: 147.01 g/mol
Point d'ébullition: 1.900 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 765 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8 
Indice Merck: 13,01660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 105.0 %
Appearance of the solution complying
Colour of the solution complying