Imprimer
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,5-Pentanedial, Glutaral
20873.320EA 96 EUR
20873.320 20873.290 20873.460 20873.180
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Poids moléculaire: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 188
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.014
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Indice Merck: 13,04485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colourless or yellow liquid
Assay 23 - 27 %
Color scale max. 50 APHA
Density (d20 °C/4 °C) 1,055 - 1,065
pH 3,2 - 4,2
Methanol max.0,03%