Imprimer
VWR®, Chaussettes de salle blanche, non ESD, jetables
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-9407EA 540 EUR
113-9407 113-9408
VWR®, Chaussettes de salle blanche, non ESD, jetables
Vêtements à usage unique
Ces chaussettes jetables sont fabriquées en fil de polyester.
  • Traitement ultra propre
  • Faible émission de particules
  • Résistance à la friction
  • Doux et confortables à porter
Convient aux salles blanches de classes 4 à 6 (classe 10 à 1000).
Les chaussettes jetables usagées peuvent être recyclées à l'aide de la Fabrics and Clothing Zero Waste Box™ de TerraCycle.