Aluminium oxyde activé basique Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Al₂O₃ Point d'ébullition: 2,980 °C (1.013 hPa) Densité: 3,960 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003424 Numéro CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 |
Résultats des tests de spécification
Brockmann Number (Activity) I (val.ref) | complying |
pH (10 % susp., 20°C) | 8.5 - 10.5 |
Spez. surface (BET) | 184.5 - 225.5 m²/g |
Fe (as Fe₂O₃) | Max. 0.03 % |
Na (as Na₂O) | Max. 0.4 % |
Silicon (as SiO₂) | Max. 0.03 % |
Chloride (Cl) | complying |
Grain size 0.04-0.30 mm | Min. 95 % |
Form | powder |