Imprimer
Balances analytiques, série PR
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30430068 30430067 30524384 30430070 30430069 30524385
611-5035EA 1125 EUR
611-5035 611-5036 611-4965 611-5024 611-5026 611-4964
Balances analytiques, série PR
Balances
La série PR de balances d'analyse a été conçue pour les applications de pesage de routine en milieu professionnel. Sa conception robuste est dotée d'un plateau de pesée en acier inoxydable pour une utilisation longue durée. Elle est dotée d'une connectivité RS232 pour une communication aisée, d'un écran rétroéclairé lumineux et lisible, et d'une interface simple pour une utilisation simplifiée.
  • Trois modes de pesage essentiels
  • Choix de modèles avec étalonnage interne ou externe
  • Balance facile à utiliser, ne nécessitant quasiment aucune formation
  • Faible encombrement, gain de place sur la paillasse, grande surface de pesée
  • Applications : pesage de base, comptage de pièces et pesage en pourcentage.
Offrant précision et répétabilité pour les applications de pesage essentielles en laboratoire, en milieu industriel et éducatif, les balances d'analyse PR offrent des performances compétitives à un prix abordable. Dotées d'un plateau en acier inoxydable, d'une connectivité RS232 pour une communication aisée, d'un écran rétroéclairé lumineux et facile à lire, et d'une interface simple pour une utilisation simplifiée.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant