Imprimer
Acide 1,2-diaminocyclohexane-tétraacétique sel disodique 0.1 M DCTA-Na4 en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, pour la complexometrie, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): CDTA Na2
35103-1L 35103-6X1L
35103-1LEA 233 EUR
35103-1L 35103-6X1L
Acide 1,2-diaminocyclohexane-tétraacétique sel disodique 0.1 M DCTA-Na4 en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, pour la complexometrie, Fluka™
Acide 1,2-diaminocyclohexane-tétraacétique sel disodique
Formule: C₁₄H₂₀N₂Na₂O₈
Poids moléculaire: 390.3 g/mol
Numéro CAS: 5786-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001