Imprimer
Iodide/Iodate concentré pour une dilution à 1L, 0.05 M I2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
38064-1EA 38064-6X1EA
38064-1EAEA 77.3 EUR
38064-1EA 38064-6X1EA
Iodide/Iodate concentré pour une dilution à 1L, 0.05 M I2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Iodide/Iodate
Concentrate for dilution to 1 litre.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002