Imprimer
Gants de boîte sèche, BHP
Fournisseur: PIERCAN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
16800BHP9E45
PIEC16800BHP9E45EA 2790 EUR
PIEC16800BHP9E45
Gants de boîte sèche, BHP
Gants
Ces gants en caoutchouc polyisobutylène isobutylène offrent une bonne résistance chimique et une excellente imperméabilité aux gaz et aux liquides.
  • Excellente imperméabilité aux liquides et aux gaz
  • Bonne résistance aux produits chimiques, à l'ozone et aux UV
  • Excellente flexibilité et dextérité
  • Antistatique
Idéal pour une utilisation dans les industries nucléaires, dans les sciences de la vie, dans la microélectronique et la chimie humide.
Certifications: 0,4 mm épaisseur: EN 388:2016 (XX1XX), EN ISO 374-1 Type B (AKP), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. En III
0,6 mm d'épaisseur : EN 388:2016 (XX11X), EN ISO 374-1 Type B (AKP), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: Pliés en trois et emballés par paire. Les sacs sont sous vide et scellés à chaud.
Attention:
Commander maintenant