Imprimer
S-Nitrosoglutathione (GSNO) ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Conditionné dans l'eau.
487920-10 487920-50 487920-1
487920-10EA 139 EUR
487920-10 487920-50 487920-1
S-Nitrosoglutathione (GSNO) ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
S-Nitrosoglutathione (GSNO)
A utility carrier of nitric oxide.
Breaks down at physiological pH to produce nitric oxide. Causes smooth muscle relaxation and inhibits platelet aggregation. Induces apoptosis in mouse thymocytes.
Formule: C₁₀H₁₆N₄O₇S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00214341
Numéro CAS: 57564-91-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥95%