Imprimer
Bumper Guards
Fournisseur: ERGOMAT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HCPB100-BK HCPB100-ESD-BK HCIB120 SIBP120 LHCPB120 RCB120-ESD-BK XLSCB120 LRSB120-BK RSB120-ESD-BK
ERGOHCPB100-BKEA 38.6 EUR
ERGOHCPB100-BK ERGOHCPB100-ESD-BK ERGOHCIB120 ERGOSIBP120 ERGOLHCPB120 ERGORCB120-ESD-BK ERGOXLSCB120 ERGOLRSB120-BK ERGORSB120-ESD-BK
Bumper Guards
Mobilier Latches and Bump Protection
Les amortisseurs de choc Ergomat, butoirs pour chariot et gardes de bord, sont autant d’outils pour prévenir les blessures personnelles ou les dommages au matériel dans un environnement de travail dynamique.
  • Mousse polyuréthane résistante avec attaches auto-adhésives pour poutres de rayonnages, poteaux et piliers
  • Utilisation appropriée à toute zone présentant des risques de collision entre employés et objets: supports, échafaudages, objets suspendus à faible hauteur
  • Protection de surfaces arrondies, planes, et angulaires
  • Rayures d’avertissement jaunes et
En savoir plus