Imprimer
Unités de pompage chimique, VARIO® select
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20700200 20733550 20737550 20738450
131-0012EA 4464 EUR
131-0012 131-0029 131-0046 131-0052
Unités de pompage chimique, VARIO® select
Pompe Pompes à vide à membrane
Le contrôleur VACUU·SELECT vous simplifie le travail et permet aux systèmes de pompage de chimie VARIO select de fournir une précision incomparable. Fonctionnant silencieusement, les pompes répondent à la demande en temps réel en adaptant la vitesse de pompage aux conditions du processus. Le contrôleur VACUU·SELECT intuitif inclut des applications prédéfinies pour tous les processus sous vide habituels.
  • Combinaison ultime du pompage avec contrôle de la vitesse et contrôle intuitif basé sur l'application
  • Simplifiez votre travail au laboratoire avec le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies
  • Détection automatique du point d'ébullition et optimisation continue des niveaux de vide pour obtenir des processus de courte durée
  • Fonctionnement silencieux, avec de faibles vibrations et des intervalles de service très espacés
  • Respectueux de l'environnement: très faible consommation électrique et récupération efficace des solvants
En verre et doté d'un revêtement de protection robuste, le séparateur d'entrée empêche les particules et les gouttelettes de liquide de s'infiltrer dans la pompe pour éviter tout dommage et prolonger le cycle de vie de la pompe. Alors que le condenseur de vapeur d'évacuation assure une récupération pratiquement complète des solvants en cas d'usage avec une conduite d'eau réfrigérée ou un refroidisseur de recirculation pour la protection environnementale et un recyclage économique.
PC 3001 VARIO select
Unité de pompage chimique à trois étages avec d'excellentes performances de vide et une capacité d'aspiration hautement efficace. Sans huile et adaptée même aux solvants avec un point d'ébullition élevé.
PC 3002 VARIO select
Cette pompe MZ 2C VARIO à deux étages au cœur du PC 3002 VARIO est adaptée au travail avec les solvants les plus répandus.
PC 3003 VARIO select
Avec sa vitesse de pompage élevée et son vide absolu supérieur, cette pompe est adaptée pour les applications exigeantes même avec des solvants présentant un point d'ébullition élevé sous des conditions de température basse.
PC 3004 VARIO select
Avec sa vitesse de pompage élevée et son vide absolu supérieur, cette pompe est adaptée pour les applications exigeantes même avec des solvants présentant un point d'ébullition élevé.
Informations sur les accessoires: Avec le kit de mise à niveau, vous télécommandez l'unité de pompage de vide PC 3001 VARIO select. Le kit comprend un adaptateur Y VACUU·BUS, un câble de 2 m et les pièces d'assemblage (incluant une plaque de cache pour l'espace de montage du contrôleur du PC 3001 VARIO select). Le contrôleur VACUU·SELECT est déjà doté d'un socle.
Informations de livraison: L'unité de pompage est montée, prête à l'emploi et dotée d'un manuel d'utilisation.