La gamme Cubis® II a une conception modulaire qui permet au client de choisir les composants qui conviennent au domaine d'application qui l'intéresse. Pour le client, ce concept configurable offre un pesage de qualité, ainsi qu'un haut degré de flexibilité, sans avoir à investir dans un équipement coûteux doté de fonctionnalités qui ne seront peut-être jamais nécessaires.
- Choix de pare-brise : Pare-brise manuel en acier inoxydable (modèles F) ou pare-brise motorisé rond en verre (modèles M)
- Mise à niveau automatique motorisée rapide et facile
- Le capteur de contrôle gestuel reconnaît 4 gestes, il permet à l'utilisateur d'ouvrir ou de fermer le pare-brise automatique, de démarrer l'ioniseur ou d'envoyer un document à un appareil
- Le package de connectivité se connecte à divers systèmes d'information de laboratoire (Windows File Server (SMB), FTP, FTPS et STARLIMS) sans avoir besoin de logiciel supplémentaire
- L'ioniseur intégré élimine les charges électrostatiques en appuyant sur une touche ou automatiquement lorsque le pare-brise se ferme
- Intégrité totale des données selon les principes ALCOA+, la piste d'audit des balances est un fichier journal électronique horodaté et protégé contre les altérations, traçable jusqu'à UTC et la balance contient une mémoire Alibi
Deux interfaces utilisateur différentes sont disponibles pour couvrir toutes les facettes des applications de laboratoire et permettre une gamme d'options pour le fonctionnement de la balance. Le client peut ensuite ajouter la plate-forme de pesée appropriée au choix de l'unité de contrôle. Ces microbalances (6 et 7 places) ont le choix entre un pare-brise manuel en acier inoxydable pour les applications de pesage de filtres ou un pare-brise rond motorisé automatique en verre avec capacité d'apprentissage, éclairage et capteur de mouvement intégré.
Interface utilisateur essentielle MCE : Il s'agit d'un grand écran tactile à contraste élevé avec des applications de pesage essentielles installées en usine pour une utilisation facile.
Interface utilisateur avancée MCA : il s'agit d'un grand écran tactile couleur de 7 pouces doté de fonctions tactiles, de défilement et de balayage avec des applications de pesage essentielles installées en usine et divers packages QApp pour une extension logicielle en option. Un capteur climatique en option qui surveille les variables environnementales influentes garantissant que la température, la pression et l'humidité n'affectent pas négativement les résultats est disponible. Le centre d'état affiche toutes les informations sur la balance et les conditions environnementales (étalonnage, mise à niveau, température, humidité, pression d'air et service) dans un tableau de bord, offrant une aide et un support détaillés en cas d'avertissements ou d'erreurs.
Diverses applications Q-App spécifiques au client peuvent être intégrées à la balance. Les applications sont utilisées pour créer des tâches de pesage spécifiques au client. Il s'agit de programmes d'application rechargeables qui guident l'utilisateur étape par étape dans le flux de travail spécifique, garantissant que les procédures décrites dans les SOP correspondantes sont respectées à tout moment. Comme les Q-App individuelles sont exécutées en fonction de leur application spécifique, une variété de solutions pour les applications de pesage différentiel, de formule et de contrôle de la quantité de remplissage sont disponibles sous forme de packages Q-App. Les flux de travail peuvent être exécutés de manière indépendante et ne nécessitent pas nécessairement une connexion PC.
Certifications: Prend en charge toutes les exigences de la directive 21 CFR partie II de la FDA et de la conformité à l'annexe II de l'UE.
Informations sur les accessoires:
Informations de commande: Il existe différents packages logiciels optionnels, chacun contenant des applications ou des fonctions permettant d'améliorer et de personnaliser la balance en fonction des flux de travail des utilisateurs. Choix du package QApp : Pharma ; Applications avancées : Utilitaires ; Connectivité ou le package QApps tout compris comprend ces 4 packages. (indiqué par QP99).
Informations de livraison:
Attention: Note: Les modèles avec le suffixe -CEU sont des versions vérifiées en Europe (sauf FR) et le suffixe -S00 indique la version standard dans le monde entier.