Imprimer
Balances analytiques, Cubis® II
Fournisseur: Sartorius Balances
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MCA124SI-CEU MCA124SI-S00 MCA124SU-CEU MCA124SU-S00 MCA224SI-CEU MCA224SI-S00 MCA224SU-CEU MCA224SU-S00 MCA324SI-CEU MCA324SI-S00 MCA324SU-CEU MCA324SU-S00 MCA524SI-CEU MCA524SI-S00 MCA524SU-CEU MCA524SU-S00 MCE124SU-S00 MCE224SU-CEU MCE224SU-S00 MCE324SU-CEU MCE324SU-S00
611-4687EA 16240 EUR
611-4687 611-4688 611-4689 611-4690 611-4705 611-4706 611-4707 611-4708 611-4721 611-4722 611-4723 611-4724 611-4733 611-4734 611-4735 611-4736 611-4756 611-4765 611-4766 611-4775 611-4776
Balances analytiques, Cubis® II
Balances
La gamme Cubis® II a une conception modulaire qui permet au client de choisir les composants qui conviennent au domaine d'application qui l'intéresse. Pour le client, ce concept configurable offre un pesage de qualité, ainsi qu'un haut degré de flexibilité, sans avoir à investir dans un équipement coûteux doté de fonctionnalités qui ne seront peut-être jamais nécessaires.
  • Choix de pare-brise : Verre manuel (U), motorisé (A) ou motorisé avec déioniseur intégré pour une élimination efficace des charges statiques (I)
  • Mise à niveau automatique motorisée rapide et facile
  • Le capteur de contrôle gestuel reconnaît quatre gestes et permet à l'utilisateur d'ouvrir ou de fermer le paravent automatique, de démarrer l'ioniseur ou d'envoyer un document à un appareil
  • Le pack de connectivité se connecte à divers systèmes d'information de laboratoire (Windows File Server (SMB), FTP, FTPS et STARLIMS) sans logiciel supplémentaire
  • L'ioniseur intégré élimine les charges électrostatiques par simple pression sur une touche ou automatiquement à la fermeture du paravent
  • Intégrité totale des données selon les principes ALCOA+, la piste d'audit de la balance est un fichier journal électronique horodaté et protégé contre les falsifications, traçable jusqu'à UTC, et la balance contient une mémoire Alibi
Deux interfaces utilisateur différentes sont disponibles pour couvrir toutes les facettes des applications de laboratoire et permettre une gamme d'options pour le fonctionnement de la balance. Le client peut ensuite ajouter la plate-forme de pesée appropriée au choix de l'unité de contrôle. Pour ces balances d'analyse, les choix concernent non seulement l'unité de commande et les capacités de la balance, mais aussi le type de pare-brise adapté à l'application. Choix d'un pare-brise automatique en verre avec ou sans ioniseur intégré.
Interface utilisateur essentielle du MCE : Il s'agit d'un grand écran tactile à contraste élevé avec des applications de pesage essentielles installées en usine pour une utilisation simplifiée.
Interface utilisateur avancée MCA : Il s'agit d'un grand écran tactile couleur de 7 pouces, doté de fonctions tactiles, de défilement et de glissement, avec des applications de pesage essentielles installées en usine et divers packages QApp pour une extension logicielle optionnelle. Un capteur climatique en option qui surveille les variables environnementales influentes garantissant que la température, la pression et l'humidité n'affectent pas négativement les résultats est disponible. Le centre d'état affiche toutes les informations relatives à la balance et aux conditions environnementales (étalonnage, mise à niveau, température, humidité, pression atmosphérique et entretien) sur un tableau de bord, offrant une aide et une assistance détaillées en cas d'avertissements ou d'erreurs.
Diverses applications Q-App spécifiques au client peuvent être intégrées à la balance. Les applications sont utilisées pour créer des tâches de pesage spécifiques au client. Il s'agit de programmes d'application rechargeables qui guident l'utilisateur étape par étape dans le flux de travail spécifique, garantissant que les procédures décrites dans les SOP correspondantes sont respectées à tout moment. Comme les Q-App individuelles sont exécutées en fonction de leur application spécifique, une variété de solutions pour les applications de pesage différentiel, de formule et de contrôle de la quantité de remplissage sont disponibles sous forme de packages Q-App. Les flux de travail peuvent être exécutés de manière indépendante et ne nécessitent pas nécessairement une connexion PC.
Certifications: Prend en charge toutes les exigences de la directive 21 CFR partie II de la FDA et de la conformité à l'annexe II de l'UE.
Informations sur les accessoires:
Informations de commande: Il existe différents packages logiciels optionnels, chacun contenant des applications ou des fonctions permettant d'améliorer et de personnaliser la balance en fonction des flux de travail des utilisateurs. Choix du package QApp : Pharma ; Applications avancées : Utilitaires ; Connectivité ou le package QApps tout compris comprend ces 4 packages.
Informations de livraison:
Attention: Note: Les modèles avec le suffixe -CEU sont des versions vérifiées en Europe (sauf FR) et le suffixe -S00 indique la version standard dans le monde entier.