Imprimer
Test à tube unique de luciférine de luciole et de rénilla
Marques : Biotium
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30081-T 30081-1 30081-2
30081-TEA 178 EUR
30081-T 30081-1 30081-2
Test à tube unique de luciférine de luciole et de rénilla
Tests Tests cellulaires
Ce kit est conçu pour mesurer les activités de luciférine de luciole et de rénilla dans des tests de cellules transfectées. La luciférine de luciole est largement utilisée en tant que rapporteur pour étudier la régulation et la fonction des gènes, ainsi que pour le criblage pharmaceutique. C’est un rapporteur génétique très sensible en raison de l’absence d’activité luciférine endogène dans les cellules ou les tissus de mammifères. La luciférine de rénilla a été utilisée comme gène rapporteur pour étudier la régulation et la fonction des gènes in vitro et in vivo. Elle est couramment utilisée dans les tests multiplexeurs de transcription ou comme contrôle de normalisation de la transfection pour les tests de luciférine de luciole.
Le test à tube unique à luciférine de luciole et de rénilla est un test de luciférine combinée permettant la mesure séquentielle de l’activité de luciférine de luciole et de rénilla dans le même échantillon avec une sensibilité et une linéarité élevées. L’activité de luciférine est mesurée en premier, puis le tampon de test 2.0 de luciférine de rénilla est ajouté à l’échantillon pour éteindre simultanément l’activité de luciférine de luciole et mesurer l’activité de luciférine de rénilla. Le tampon de test 2.0 de luciférine de rénilla réduit l’activité de la luciférine de luciole au niveau des cellules non transfectées, permettant ainsi une mesure séquentielle de l’activité de la luciférine de luciole et de rénilla dans le même échantillon.
Le test à tube unique de luciférine de luciole et de rénilla contient la coelentérazine hydrosoluble Aquaphile™ de Biotium. Il inclut également un tampon de lyse passif 2.0 1X, prêt à l’emploi sans dilution pour la lyse cellulaire. Le tampon peut également être utilisé pour diluer les enzymes recombinantes de luciférine de luciole ou de rénilla sans qu’il soit nécessaire d’ajouter de la BSA pour stabiliser les enzymes.
Informations de commande: Le nombre de tests indiqué est basé sur un format de plaque à 96 puits. Les kits comprennent suffisamment de tampon de lyse passif 2.0 1X pour effectuer le nombre indiqué de tests dans des tailles de plaque allant de 96 à 24 puits. Si nécessaire, un tampon de lyse passif 2.0 1X supplémentaire peut être acheté séparément.
Attention: Remarque : il s’agit d’un test de type flash qui nécessite de mesurer la luminescence immédiatement après avoir ajouté les réactifs de détection de la luciférine à votre échantillon. Il nécessite un luminomètre à tube unique ou un lecteur de microplaques à luminescence avec injecteurs de réactif.