Imprimer
VWR®, Objectifs IOS W-Plan MET
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
630-2159EA 519 EUR
630-2159 630-2161 630-2162
VWR®, Objectifs IOS W-Plan MET
Objectifs pour microscopes
Ces objectifs offrent des performances précises sans nécessiter d’une lamelle couvre-objet (NCG, no cover glass). Ils sont conçus pour être utilisés dans les applications de métallurgie et d’illumination épiscopique. Idéals pour les besoins de laboratoire de routine.
Conçus pour assurer la planéité du champ jusqu’à F.N. 22, basé sur un système optique corrigé à l’infini.