Imprimer
Bidons, électroconducteurs
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0435-0005 0435-0015 0435-1055 0435-1105 0435-2055 0435-2105
216-2227EA 99.6 EUR
216-2227 216-2228 216-2229 216-2230 216-2332 216-2333
Bidons, électroconducteurs
Flacons Jerricans
En PEHD, noir, antistatique.
  • Avec ou sans tubulure filetée (³/₄")
  • Les nervures et la paroi épaisse lui confèrent une grande stabilité, il peut donc être rangé à plat
  • La poignée assure une bonne prise et facilite le transport
  • Large de 6,5 cm et 12,5 cm seulement, ce bidon à faible encombrement nécessite un minimum de place, ce qui permet de l’utiliser en espace restreint
Ce bidon de faible encombrement, en PEHD conducteur, est spécialement conçu pour l’utilisation dans des zones antidéflagrantes. Avec une résistance superficielle spécifique de <10⁵ Ohm, il affiche une conductivité élevée. La mise à la terre sécurisée permet d’éviter tout risque d'inflammation dû aux charges électrostatiques. Il satisfait donc aux exigences des directives et normes ATEX 137, TRBS2153 [Technische Regel für Betriebssicherheit, Directives techniques pour la sécurité opérationnelle en vigueur en Allemagne] et CENELEC 50404.
Ce bidon industriel en plastique peut être facilement mis au rebut via le système de recyclage. Il convient au transvasement et au stockage de liquides inflammables et facilement inflammables des groupes d’explosion IIA, IIB et IIC, comme par ex. les déchets de laboratoire dans l'industrie ou dans l'exploitation minière.
Le modèle avec tubulure filetée ³/₄" peut être équipé d’un robinet (par exemple le robinet StopCock PA, qui est électroconducteur).