Imprimer
VWR®, Extracteurs Soxhlet
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
537-0047EA 61.5 EUR
537-0047 537-0048 537-0049 537-0050 537-0045 537-0046
VWR®, Extracteurs Soxhlet
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Verre borosilicaté 3.3.
  • Haute résistance chimique
  • Bonne résistance thermique et haute résistance aux chocs thermiques
  • Rodage femelle normalisé
Pour l'extraction des solides à l'aide de solvants. Le solvant est réacheminé en continu et distillé à partir de l’échantillon extrait, avant d’être remis en contact avec le solide. L’extrait est concentré dans un ballon de distillation.
Informations de commande: Ballon de distillation et réfrigérant sont à commander séparément.