N,N-Diméthylformamide 99,9, LiChrosolv® LC, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
MQ100
Formule:
HCON(CH₃)₂ Poids moléculaire: 73.09 g/mol Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa) Point de fusion: –61 °C Point éclair: 57.5 |
Numéro MDL:
MFCD00003284 Numéro CAS: 68-12-2 UN: 2265 ADR: 3 III Indice Merck: 13,03269 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) | ≥ 99.9 % |
Water | ≤ 0.03 % |
Transmission (at 275 nm) | ≥ 65 % |
Transmission (at 300 nm) | ≥ 90 % |
Transmission (at 350 nm) | ≥ 99.5 % |
Transmission (at 400 nm) | ≥ 99.5 % |