Ces gants jetables renforcés sont fabriqués en caoutchouc nitrile de 0,20 mm et offrent une résistance mécanique impressionnante. Ils sont flexibles et robustes et offrent une bonne protection contre de nombreux produits chimiques et éclaboussures.
- Résistance mécanique très élevée
- Excellente sensation tactile
- Bonne préhension
- Sans silicone selon le test d'empreinte
Les applications typiques comprennent : Laboratoires, industrie chimique, travaux d'assemblage de précision, travaux de peinture, nettoyage et industrie alimentaire.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST)
Approuvé pour le contact alimentaire
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention: