Imprimer
Mesure de la DBO, OxiTop® -i avec écran graphique
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
208260 208262 208264 208266 208270 208272 208274 208276 208278
705-1144EA 3320 EUR
705-1144 705-1145 705-1148 705-1149 705-1150 705-1151 705-1152 705-1146 705-1153
Mesure de la DBO, OxiTop® -i avec écran graphique
Systèmes de détermination de la DBO
Moderne et simple d'utilisation, l'OxiTop®-i est un instrument pour mesurer la demande biochimique en oxygène (DBO). Les mesures peuvent s'effectuer sur une période allant de 1 à 7 jours. Le menu permet de sélectionner le volume d'échantillon. La conversion en la valeur de DBO correspondante est confortable: elle est automatique, sans risque d'erreur. Une petite diode électroluminescente indique le niveau de batterie de la tête du capteur. Les têtes sont de conception moderne; disponibles en deux coloris distincts et dotées d'un code échantillon numérique ajustable, elles permettent de distinguer les valeurs d'entrée et de sortie.
  • Nul besoin de convertir les données - saisie directe du volume d'échantillon (au choix parmi 22,7 / 43,5 / 97,0 / 164 / 250 / 365 / 432 ml)
  • Résultats extrêmement fiables - affichage de la courbe sur la tête du capteur
  • Informations complètes - valeurs intermédiaires disponibles à tout moment
  • Plage de pression: 500 - 1250 hPa
  • Période de mesure: 1 à 7 jours
  • Plage de mesure de la BDO: 0 à 4000 mg/L
L'écran moderne, à cristaux liquides et rétroéclairé, étaie la saisie et fournit diverses informations:
• affichage de la courbe
• sélection du volume de l'échantillon
• accès à des valeurs intermédiaires
Différents sets à disposition, y compris plateformes d'agitation et accessoires:
• 6 ou 12 postes de mesure
• Plateformes d'agitation inductives, avec fonctionnment commandé par programmation
• Deux fioles jaugées à débordement, pour une mesure à l'entrée et une à la sortie