Imprimer
Thermostats à circulation/cryothermostats, série DYNEO™ DD
Fournisseur: JULABO GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9021704.D 9021701 9021702 9021703 9021704 9021705 9021707 9021701.A 9021702.A 9021703.A 9021708 9021704.A 9021705.A 9021707.A 9021708.A 9021701.D 9021702.D 9021703.D 9021705.D 9021707.D 9021708.D 9021713.N1 9021713.N1.A 9021713.N1.D 9021713.S1 9021713.S1.A 9021713.S1.D 9021714.N1 9021714.N1.A 9021714.N1.D 9021714.S1 9021714.S1.A 9021714.S1.D 9021716.N1 9021716.N1.A 9021716.N1.D 9021715.N1 9021715.N1.A 9021715.N1.D 9021717.N1 9021717.N1.A 9021717.N1.D 9021701.N1 9021701.N1.A 9021701.N1.D 9021728.N1 9021728.N1.A 9021728.N1.D
461-1418EA 7590 EUR
461-1418 461-1388 461-1389 461-1390 461-1391 461-1392 461-1394 461-1401 461-1402 461-1403 461-1395 461-1404 461-1405 461-1407 461-1408 461-1415 461-1416 461-1417 461-1419 461-1421 461-1422 JULA9021713.N1 JULA9021713.N1.A JULA9021713.N1.D JULA9021713.S1 JULA9021713.S1.A JULA9021713.S1.D JULA9021714.N1 JULA9021714.N1.A JULA9021714.N1.D JULA9021714.S1 JULA9021714.S1.A JULA9021714.S1.D JULA9021716.N1 JULA9021716.N1.A JULA9021716.N1.D JULA9021715.N1 JULA9021715.N1.A JULA9021715.N1.D JULA9021717.N1 JULA9021717.N1.A JULA9021717.N1.D JULA9021701.N1 JULA9021701.N1.A JULA9021701.N1.D JULA9021728.N1 JULA9021728.N1.A JULA9021728.N1.D
Thermostats à circulation/cryothermostats, série DYNEO™ DD
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Cryothermostats à circulation
Les circulateurs réfrigérés DYNEO™ DD sont des unités de refroidissement puissantes adaptées aux applications internes ou externes entre -50 et +200 °C. Les circulateurs fonctionnent de manière précise et fiable, même à des températures ambiantes élevées, jusqu'à +40 °C. Grâce à l'affichage couleur multilingue de 8,89 cm et à un bouton rotatif unique, l'utilisation est simple et intuitive. Les appareils sont équipés de poignées ergonomiques et d'un robinet de vidange intégré pour un drainage facile et sûr.
  • La conception améliorée du serpentin de refroidissement permet de gagner de la place dans la cuve du bain
  • Pompe à pression puissante et réglable en continu
  • Commutation facile entre la circulation interne et externe
  • Grand écran TFT couleur, interface utilisateur multilingue et port USB
  • Bouton rotatif central (contrôleur) simplifiant l'utilisation
  • Programmateur intégré pour 8×60 étapes de programme
  • Connexion PT100 externe intégrée
  • Interface RS232 ou interface analogique (en option)
Débit max. / pression max :
DD: 22 l/min, 0,6 bar.
Certifications: Classification III according to DIN 12876-1
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21.
Informations de commande: An extensive range of accessories mean that the circulators can be modularly and individually adapted to applications.
Informations de livraison: Livré avec couvercle de bain et deux fixations cannelées pour tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur. (raccords de pompe M16x1 mâle).
Attention: NOTE: Cooling capacity at +20, 0, −10, −20, −30 and −40 °C.