Sable de mer, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
SiO₂ Poids moléculaire: 60.08 g/mol Point d'ébullition: 2230 Point de fusion: 1710 |
Numéro CAS:
14808-60-7 |
Résultats des tests de spécification
Substances solubles dans HCl | 0,5 % max. |
Chlorure (Cl) | 0,01 % max. |
Perte au feu (900 °C) | 0,1 % max. |
Taille des particules (0,1 - 0,315 mm) | 90 % min. |