Imprimer
VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Thermal Cyclers
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-1359EA 4490 EUR
732-1359 732-3428 732-3482 732-3658 732-3657
VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Thermal Cyclers
Thermocycleurs PCR
Les thermocycleurs PCR de la famille XT de VWR® associent l’innovation industrielle à celle de nos retours clients, pour concevoir des appareils robustes qui intègrent une ventilation silencieuse et qui s’adaptent à n’importe quelle paillasse. Le bloc de 96 puits à fonctionnement rapide est contrôlé par 8 éléments Peltier, qui permettent d’obtenir des résultats PCR reproductibles et d’offrir une option de PCR par gradient.
Grâce à une technologie avancée, les thermocycleurs XT peuvent être connectés à distance via un câble Ethernet et être contrôlés par un thermocycleur XT maître⁹⁶ un PC ou un appareil mobile (smartphone/tablette).
Le logiciel et l'application nécessaires sont gratuits et offrent la même interface utilisateur intuitive que l'écran tactile TFT 7" de haute précision dont le thermocycleur XT⁹⁶ est équipé.
Lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une configuration de contrôle à distance, l'XTender⁹⁶ constitue une unité secondaire parfaite, ne disposant pas d'écran intégré mais ramenée à sa fonction première de fournir d'excellents résultats PCR, tout en réduisant les coûts et des ressources précieuses.
Autres caractéristiques innovantes:
  • Couvercle flexible: Le couvercle chauffant s'adapte automatiquement à chaque tube PCR, générant une pression qui empêche l'évaporation de l'échantillon, ce qui garantit des résultats reproductibles à chaque analyse.
  • Le design innovant du bloc, avec sa masse réduite, offre une uniformité de température maximale et des taux de chauffage et de refroidissement allant jusqu'à un maximum de 4 °C/s.
  • Contrôle précis de la température pour des temps d'exécution plus courts, sans surchauffe ni sous-chauffe, afin d'obtenir les meilleurs résultats de PCR.
  • Fonction de gradient (en option) : Huit circuits de contrôle avancés et des éléments Peltier, procurant un gradient presque linéaire - idéal pour l'optimisation de la PCR.
  • L'écran TFT 7", clair et net, associé à un logiciel intuitif, facilite l'utilisation et comble toutes les attentes des utilisateurs.
  • Programmation intuitive : PCR-Wizard pour une programmation pratique de la PCR en trois étapes, en deux étapes et en gradient.
  • Configuration rapide : Sélectionner l'une des "méthodes récemment utilisées" afin d'accélérer votre analyse PCR.
  • Contrôle des données : Jusqu'à deux ports USB, un port Ethernet (MS Windows®, Linux), contrôle à distance et surveillance des instruments par logiciel sur PC, tonalités MP3 et système primaire/secondaire.
  • Des outils système par simple pression d'un bouton : Programmation graphique ou tabulaire, « Global Program Ramp » (Rampe de programme globale), « Tube Control » (Contrôle du tube), aide en ligne, fonction « Quick Start » (Démarrage rapide) et « Power Fail Denaturation » (Coupure de courant - Dénaturation) pour un redémarrage automatique après une panne de courant.
  • Le XTender⁹⁶ est un thermocycleur PCR entièrement équipé sans écran tactile, ce qui en fait l'appareil idéal à contrôler par un PC ou à partir d'un autre Thermocycleu rXT⁹⁶
Certifications: Fabriqués en Allemagne conformément à la norme ISO 9001, étalonnés et entretenus conformément aux normes NIST et bénéficiant 30 ans d’expertise et d’expérience en technologie de thermocycleurs.
Informations de livraison: Tous les thermocycleurs XT incluent un logiciel PC simple d’utilisation pour le contrôle à distance et la surveillance des instruments, ainsi que pour créer des protocoles PCR sur un PC.