Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
VWR® VisiScope® ML134 R LED / BL134 R LED, Microscopes droits
Microscopes
Ces microscopes monoculaires et binoculaires sont idéaux à des fins éducatives.
Éclo-éclairage LED avec contrôle de l’intensité lumineuse, pour une température de couleur blanc pur constante
Mécanisme de mise au point coaxiale macrométrique et micrométrique, avec butée pour éviter tout contact entre l’objectif et l’échantillon
Bouton de réglage pour la mise au point approximative
Le mouvement en douceur de la platine mécanique permet un positionnement précis de la lame
Objectifs N-plan avec traitement antifongique
Fonctionnement sans fil, grâce à une batterie li-ion rechargeable (temps de charge: 6 heures)
Informations de livraison: Livrés prêts à l’emploi avec oculaires, objectifs et alimentation externe avec fiche EU, UK et US pour le chargement de la batterie li-ion.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.