Imprimer
VWR® VisiLight® LED70, Source de lumière froide haute puissance, sans ventilateur
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
631-1249EA 2070 EUR
631-1249 631-1254
VWR® VisiLight® LED70, Source de lumière froide haute puissance, sans ventilateur
Éclairages Sources de lumière froide
Cette source de lumière froide sans ventilateur avec système de refroidissement passif et boîtier en aluminium compact et solide fournit un éclairage optimal et homogène du guide de lumière. Elle est donc idéale pour les enregistrements à grande vitesse dans diverses applications, telles que l’assurance qualité, l’endoscopie industrielle, la vision des machines et les applications en salle blanche. La luminosité dépasse de loin la luminosité d’une source de lumière halogène conventionnelle de 250 W. Durée de vie prévue des LED de 50 000 heures.
  • 1500 lm à l’extrémité du guide lumineux
  • Système de refroidissement passif, sans ventilateur, pour un fonctionnement sans bruit ni vibration
  • Pas de contamination du système de refroidissement
  • Contrôle de la luminosité analogique de 0 à 100 % (sans scintillement)
  • Protection contre l’éblouissement grâce à la détection par guide lumineux
  • Triple fusible thermique
  • Bloc d’alimentation intégré
  • Poignée en option pour plus de flexibilité
L×P×H : 230×283×116 mm
Poids : 5,2 kg
* lm = Flux lumineux (Ø guide lumineux = 9 mm et L = 1 m)