Imprimer
Armoire à tiroirs, VISION 12
Fournisseur: Multiroir
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Vision
MULCVISION12EA 158 EUR
MULCVISION12
Armoire à tiroirs, VISION 12
Boîtes Boîtes de rangement
L’armoire à tiroirs VISION 12 contient 16 tiroirs en plastique transparent.
  • Cadre gris foncé
  • Tiroirs transparents
  • Fixation murale possible
L×P×H (tiroir simple) : 43×102×44 mm
Poids: 1,10 kg